Principaux documents
8.08529
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol dimethyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
250 ML
76,70 $
1 L
203,00 $
76,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
76,70 $
1 L
203,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
202-045-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.63 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
22-23 °C
Température de transition
flash point 87 °C
Solubilité
insoluble 6.69 g/L
Densité
1.085 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup