Principaux documents
8.08333
Sigma-Aldrich
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4SO3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
201-283-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.13 kPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
292 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 130 °C
Densité
1.23 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(OC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - closed cup