Documents
8.08270
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine
for synthesis
Synonyme(s) :
Triphenylphosphine, Phosphorus triphenyl
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
Numéro de classement CE :
210-036-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0000012 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
425 °C
Puissance
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Point d'ébullition
377 °C/1013 hPa
Pf
78.5-81.5 °C
Température de transition
flash point 182 °C
Solubilité
<0.0001 g/L
Densité
1.194 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500‑600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup