This product is 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone (α-Tetralone) is an enantiomer of 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid (β-Tetralone). The requested information is not currently available.
It may be helpful to check the available literature on this topic.
8.08203
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, α-Tetralone
96,20 $
About This Item
96,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
113-116 °C/8 hPa
Pf
5-6 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C1CCCc2c1cccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
Clé InChI
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.095
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
-
How to convert to 1234 tetra hydro 2 napthalenone