Documents
8.08096
Sigma-Aldrich
Tetrabromophthalic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrabromophthalic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8Br4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
211-185-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
14.67 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
271-274 °C
Densité
2.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Clé InChI
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 270 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2