Principaux documents
8.05891
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Methoxypropionitrile, 2-Methoxyethyl cyanide
100 ML
51,40 $
500 ML
201,00 $
51,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
51,40 $
500 ML
201,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
203-790-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2.3 hPa ( 30 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
390 °C (DIN 51794)
Puissance
4130 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.9-15.3 % (v/v)
pH
6.8 (25 °C, 111 g/L in H2O)
pb
164-165 °C/1013 hPa
Pf
-63 °C
Température de transition
flash point 66 °C
Solubilité
540 g/L
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N#CCCOC
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Clé InChI
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup