Principaux documents
8.05807
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
3-Methylcyclohexanol
100 ML
284,00 $
284,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
284,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
209-709-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
284,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pression de vapeur
1.7 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
295 °C
Limite d'explosivité
1.3 % (v/v)
Pf
-41 °C
Température de transition
flash point 70 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC1CC(CCC1)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
HTSABYAWKQAHBT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methylcyclohexanol is a cyclic secondary alcohol serves primarily as an intermediate in the synthesis of ketones, such as 3-methylcyclohexanone, a precursor for key compounds like isophorone. Its reactivity allows it to undergo transformations like oxidation, dehydration, and substitution, enabling the synthesis of diverse compounds.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Articles
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.