8.04537
3-Hydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
pH
3 ( in H2O, Aqueous solution)
Pf
199-202 °C
Température de transition
flash point 220 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3