Key Documents
8.03284
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
200-665-9
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
238 °C/1013 hPa
Pf
107-110 °C
Température de transition
flash point 143 °C
Masse volumique apparente
880 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2