8.03247
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-(Dimethylamino)-2-propanol, N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethylisopropanolamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
17.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
225 °C
Puissance
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.7-11.1 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
125-127 °C/1013 hPa
Pf
-85 °C
Température de transition
flash point 26 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1