8.03131
Diethylene glycol
Technipur®, for synthesis
Synonyme(s) :
2,2′-oxydiéthanol, 2-hydroxyéthyl éther
40,10 $
About This Item
40,10 $
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
442 °F
Limite d'explosivité
2-12.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
245 °C (lit.)
Pf
-6.5 °C (DIN )
−10 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To improve the digital inkjet printability of dye solutions on cotton fabrics.[2]
- As a humectant in the pigment ink formulation applicable in inkjet printing.[3]
- As a solvent in the synthesis of Bi2S3 nanorod applicable as a direct band-gap semiconductor in thermoelectric devices, photoelectric devices.[4]
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup