Principaux documents
8.03105
Sigma-Aldrich
Diethyl sulfate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl sulfate, Sulfuric acid diethyl ester, Ethyl sulfate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.18
Numéro MDL:
Numéro de classement CE :
200-589-6
Pression de vapeur
0.25 hPa ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
436 °C
Puissance
880 mg/kg LD50, oral (Rat)
944 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-12.2 % (v/v)
Pf
-25 °C
Température de transition
flash point 104 °C
Solubilité
7 g/L (Hydrolysis)
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Diethyl sulfate for synthesis. CAS 64-67-5, chemical formula SO₂(OC₂H₅)₂.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
104 °C