Principaux documents
803071
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethyl sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.13
Numéro MDL:
Numéro de classement CE :
201-058-1
Essai:
≥99% (GC)
pb:
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
Pression de vapeur:
0.35 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.35 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
450 °C
Puissance
106.4 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
3.6-23.2 % (v/v)
pb
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
-31.8 °C
Température de transition
flash point 83 °C
Solubilité
28 g/L (Hydrolysis)
Densité
1.33 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Clé InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Dimethyl sulfate for synthesis. CAS 77-78-1, chemical formula (CH₃O)₂SO₂.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 99,0 Area %Density (d 20 °C/ 4 °C)1,325 - 1,327Identity (IR)conforms
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup