Documents
8.02712
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14CuO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
236-477-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.13 hPa ( 163 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Point d'ébullition
160 °C/13 hPa
Pf
245 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
200‑400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable