Key Documents
8.02527
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Cobalt(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)cobalt(II), Bis(2,4-pentanedionato) cobalt(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14CoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
237-855-6
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Puissance
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
170-180 °C
Solubilité
5.1 g/L
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Co): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable