Principaux documents
8.01676
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromodecane, Decyl bromide
250 ML
68,00 $
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
68,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-955-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
238 °C/1013 mbar
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 94 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
BrCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Clé InChI
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup