Documents
8.01587
Sigma-Aldrich
1-Butanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Butanethiol, Butyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
203-705-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
61 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.4-11.3 % (v/v)
Point d'ébullition
97-99 °C/1013 hPa
Pf
-116 °C
Température de transition
flash point 12 °C
Solubilité
0.597 g/L
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup