Principaux documents
W387401
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanethiol
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Isobutyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.19
Numéro FEMA:
3874
Beilstein:
1730890
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.173
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
124 mmHg ( 37.8 °C)
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4385 (lit.)
pb
87-89 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES 
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Targeting the cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform using a novel disulfide-based brain drug delivery system.: This paper discusses a novel brain drug delivery system that targets the LAT1 transporter, using 2-Methyl-1-propanethiol in the design of disulfide-based prodrugs for enhanced delivery across the blood-brain barrier (Killian et al., 2007).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2