Principaux documents
8.01276
Sigma-Aldrich
Pivaloyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Pivaloyl chloride, 2,2-Dimethylpropionyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
221-921-6
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
39 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C
Puissance
1420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.9-7.4 % (v/v)
pb
105 °C/1013 hPa
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 13 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
Clé InChI
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup