Principaux documents
8.01246
Sigma-Aldrich
5-Aminoisophthalic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Aminoisophthalic acid
50 G
62,90 $
62,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
62,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-748-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
150-156 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable