Documents
8.00820
Sigma-Aldrich
Isopentanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Isopentanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
207-975-3
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-6.8 % (v/v)
pH
3.1 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
176 °C/1013 hPa
Pf
-31 °C
Température de transition
flash point 74 °C
Solubilité
48 g/L
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.926
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup