Principaux documents
8.00458
Sigma-Aldrich
p-Anisidine
for synthesis
Synonyme(s) :
p-Anisidine, 4-Methoxyaniline, 4-Aminoanisole, 4-Aminophenyl methyl ether
100 G
59,10 $
500 G
202,00 $
59,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
59,10 $
500 G
202,00 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3O)C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-254-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
450 °C
pH
7.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Pf
55-58 °C
Température de transition
flash point 122 °C
Solubilité
21 g/L
Densité
1.06 g/cm3 at 63 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Interfacing poly(p-anisidine) with photosystem I: This study details the integration of poly(p-anisidine) with photosystem I to develop photoactive composite films, highlighting a novel approach to enhance the functionality of biomaterials in energy conversion systems (Nabhan et al., 2024).
  • Quality assessment in food processing: Although focused on the drying processes of olive pomace, this research contributes to understanding quality management in food oils, which can be indirectly related to chemical studies like those involving p-Anisidine in quality control scenarios (Turan et al., 2023).
  • Electroactive material for solar cells: Research on N,N-Bis(9-methyl-3-carbazolyl)-4-anisidine demonstrates its potential as an electroactive material in perovskite solar cells, offering insights into the use of anisidine derivatives in advanced energy materials applications (Keruckas et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup