Principaux documents
8.00192
Sigma-Aldrich
Octanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Octanoic acid
100 ML
45,10 $
1 L
96,50 $
2.5 L
182,00 $
45,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
45,10 $
1 L
96,50 $
2.5 L
182,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-677-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.05 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
pb
237 °C/1013 hPa
Pf
16 °C
Température de transition
flash point 130 °C
Solubilité
0.68 g/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup