Principaux documents
8.00184
Sigma-Aldrich
Azodicarboxamide
for synthesis
Synonyme(s) :
Azodicarboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
204-650-8
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 ( in H2O, neutral)
Pf
>200 °C (decomposition)
Température de transition
flash point >200 °C
Solubilité
0.033 g/L
Densité
1.61 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)
Clé InChI
XOZUGNYVDXMRKW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
pour la synthèse
Application
Azodicarboxamide pour la synthèse. N° CAS 123-77-3, N° EC 204-650-8.
Remarque sur l'analyse
Dosage (iodométrie)≥ 98,0 %Identité (IR)test réussi
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
> 200 °C