Principaux documents
A96606
Sigma-Aldrich
Azodicarboxamide
97%
Synonyme(s) :
1,1′-Azobis[formamide], 1,1′-Azobiscarbamide, 1,1′-Azodiformamide, Diazenedicarboxamide (9CI)
100 G
69,70 $
500 G
120,00 $
69,70 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
69,70 $
500 G
120,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2CON=NCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.08
Beilstein:
1704003
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
69,70 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
220-225 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.033 g/L at 20 °C
Chaîne SMILES 
NC(=O)\N=N\C(N)=O
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)/b6-5+
Clé InChI
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>392.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 200 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Effect of additives on flexible PVC foam formation.
Demir H, et al.
Journal of Materials Processing Technology, 195(1), 144-153 (2008)
The catalytic oxidation of biurea by hydrogen peroxide for preparing azodicarboxamide.
Bingjun S, et al.
Journal of Fuzhou University (Natural Sciences Edtion), 4, 014-014 (1984)
Catalytic oxidation of hydrazodicarboxamide to azodicarboxamide by oxygen.
Kaszonyi A, et al.
J. Mol. Catal., 80(3), L13-L17 (1993)
José Berná et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(31), 10741-10747 (2010-08-05)
Azodicarboxamides (R(2)NCON=NCONR(2)) are shown to act as new templates for the assembly of unprecedented azo-functionalized hydrogen-bond-assembled [2]rotaxanes. Moreover, these binding sites can be reversibly and efficiently interconverted with their hydrazo forms through a hydrogenation-dehydrogenation strategy of the nitrogen-nitrogen bond. This
Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) for qualitative and quantitative analysis of azodicarboxamide and its potential impurities.
Otte X, et al.
Analytica Chimica Acta, 355(1), 7-13 (1997)