Principaux documents
8.00147
Sigma-Aldrich
Acetylenedicarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetylenedicarboxylic acid, Butynedioic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-536-0
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
180-187 °C
Température de transition
flash point 131 °C
Masse volumique apparente
550 kg/m3
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
131 °C