Principaux documents
7510-OP
Millipore
Sodium Acetate
OmniPur® Grade, >=99.0%, Anhydrous
Synonyme(s) :
OmniPur® Sodium Acetate, Anhydrous
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H3NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
A (280 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
Assay: 99.0% min
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1