71049-M
Proteinase K Solution, 600 mAU/ml
146,00 $
About This Item
146,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable