Principaux documents
70748
Millipore
Co-précipitant Pellet Paint® NF
Non-fluorescent visible DNA co-precipitant for automated sequencing applications
Synonyme(s) :
DNA carrier, DNA precipitator, PELLET PAINT® for sequencing, PELLET PAINT® precipitant, RNA carrier, RNA precipitator, non-fluorescent PELLET PAINT®, nucleic acid precipitator, pellet visualizer
About This Item
Code UNSPSC :
41105500
Nomenclature NACRES :
NA.85
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
  • Précipitation rapide et efficace des produits de séquençage cyclique BigDye®
  • Élimination efficace des terminateurs marqués à la fluorescence
  • Visualisation et suivi directs des matières précipitées
  • Aucun effet sur les réactions de séquençage
  • Remplacement du co-précipitant Pellet Paint d′origine pour les applications à détection par fluorescence
Le co-précipitant Pellet Paint NF est un "entraîneur" marqué par un colorant non fluorescent, compatible avec le séquençage en fluorescence. Il permet d'éliminer rapidement les terminateurs marqués ("BigDye Terminators") lors de la précipitation à l'alcool des produits des cycles de séquençage. Les produits des cycles de séquençage peuvent précipiter rapidement avec 1 µl de co-précipitant par réaction et une centrifugation de 10 minutes. Facile à visualiser, le co-précipitant permet de confirmer simplement que la précipitation a eu lieu. Les produits des réactions de séquençage s'agglomèrent bien, tandis que les terminateurs marqués restent dans le surnageant lors de la précipitation à l'alcool selon les protocoles de précipitation standards d'Applied Biosystems. Le contrôle de la dissolution du co-précipitant permet de confirmer la remise en suspension des produits des réactions de séquençage agglomérés, dans du formamide désionisé. Le co-précipitant Pellet Paint NF est entièrement compatible avec le kit de séquençage BigDye Terminator d'ABI PRISM®. Pour éviter une manipulation supplémentaire des échantillons, le co-précipitant Pellet Paint NF peut être ajouté directement au mélange réactionnel, à l'ADN matrice, aux échantillons de PCR non purifiés ou au tampon de dilution avant le cycle de séquençage. Bien que le co-précipitant Pellet Paint NF absorbe la lumière dans le spectre ultraviolet, il est possible de garantir la justesse des mesures spectrophotométriques réalisées sur les échantillons d'ADN ou d'ARN ; le rapport d'absorbance (indiqué sur chaque boîte de Pellet Paint NF) peut servir de facteur de correction pour déterminer la concentration en acide nucléique. Le co-précipitant Pellet Paint NF n'a aucun effet détectable sur la réaction de séquençage ou l'exactitude de la séquence. Le co-précipitant Pellet Paint NF remplace avantageusement le co-précipitant Pellet Paint d'origine dans les applications avec détection par fluorescence.
Caractéristiques et avantages
  • Précipitation rapide et efficace des produits de séquençage cyclique BigDye®
  • Élimination efficace des terminateurs marqués à la fluorescence
  • Visualisation et suivi directs des matières précipitées
  • Aucun effet sur les réactions de séquençage
  • Remplacement du co-précipitant Pellet Paint d′origine pour les applications à détection par fluorescence
Composants
•: 125 µlou 1 ml : Co-précipitant Pellet Paint NF
• : 1 ml ou 8 ml : Acétate de sodium 3 M, pH 5,2
Avertissement
Toxicité : Manipulation standard (A)
Informations légales
L′utilisation de ce produit est protégée par les brevets américains n° 7,550,447, 7,144,713, le brevet européen n° 853,680, le brevet canadien n° 2,231,501 octroyés à EMD Chemicals Inc. ou ses filiales.
ABI Prism is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
BigDye is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PELLET PAINT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Suyu Quan et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(2) (2020-02-26)
Milk can mediate maternal-neonatal signal transmission by the bioactive component extracellular vesicles (EVs), which select specific types of miRNA to encapsulate. The miRNA profiling of sheep milk EVs was characterized by sequencing and compared with that of cow milk. Nanoparticle
Questions
  1. Is there a lower limitation of DNA fragment size for use with the Pellet Paint® NF Co-Precipitant 70748? I have DNA fragments at around 500 bp.
    1 answer
    1. there is no recommended lower limitation of DNA fragment size for the Pellet Paint NF Co-Precipitant 70748. However, it notes that precipitation based on ethanol method may lead to lower yield with small DNA fragments, but using DNA fragments at 500 bp should pose no problem.