70045-M
pBAC4x-1 DNA - Novagen
406,00 $
About This Item
406,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable