688100
YC-1
A nitric oxide-independent, superoxide-sensitive activator of soluble guanylyl cyclase.
Synonyme(s) :
YC-1, 3-(5ʹ-Hydroxymethyl-2ʹ-furyl)-1-benzylindazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
off-white to pale yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H16N2O2/c22-13-15-10-11-18(23-15)19-16-8-4-5-9-17(16)21(20-19)12-14-6-2-1-3-7-14/h1-11,22H,12-13H2
Clé InChI
OQQVFCKUDYMWGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Activator of soluble guanylyl cyclase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mulsch, A., et al. 1997. Br. J. Pharmacol. 120, 681.
Teng, C.M., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 320, 161.
Wu, C.C., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 231, 412.
Wu, C.C., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 116, 1973.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable