SML2281
BAY 60-2770
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[((4-Carboxy-butyl)-{2-[5-fluoro-2-(4′-trifluoromethyl-biphenyl-4-ylmethoxy)-phenyl]-ethyl}-amino)-methyl]-benzoic acid, 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[5-fluoro-2-[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=CC=C(OCC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)C(CCN(CC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)CCCCC(O)=O)=C1
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable