Principaux documents
681640
Sigma-Aldrich
Wee1 Inhibitor
The Wee1 Inhibitor, also referenced under CAS 622855-37-2, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Wee1 Inhibitor, 4-(2-Chlorophenyl)-9-hydroxypyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3-(2H,6H)-dione, Chk1 Inhibitor V
1 MG
255,00 $
255,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
255,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H11ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
255,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
11 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([nH]c5c4cc(cc5)O)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C20H11ClN2O3/c21-13-4-2-1-3-10(13)11-8-15-16(18-17(11)19(25)23-20(18)26)12-7-9(24)5-6-14(12)22-15/h1-8,22,24H,(H,23,25,26)
Clé InChI
DPEXRCOBPACFOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A pyrrolocarbazole compound that acts as a potent, ATP-binding site-targeting inhibitor of Wee1 (IC50 = 11 nM) in an ATP-competitive manner and displays ~40-fold selectivity over the related checkpoint kinase Chk1 (IC50 = 440 nM).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Product competes with ATP.
Reversible: no
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable