662140
DUB Inhibitor IV, b-AP15
The DUB Inhibitor IV, b-AP15 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
DUB Inhibitor IV, b-AP15, NSC687852, 3,5- bis((4-Nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, (3 E,5 E)-1-Acryloyl-3,5- bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, USP14 Inhibitor III, UCH-L5/UCH37 Inhibitor II, NSC687852, 3,5-bis((4-Nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, (3E,5E)-1-Acryloyl-3,5-bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, USP14 Inhibitor III, UCH-L5/UCH37 Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(/C(CN(C(C=C)=O)C/1)=C/C(C=C2)=CC=C2[N+]([O-])=O)C1=C\C3=CC=C(C=C3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N3O6/c1-2-21(26)23-13-17(11-15-3-7-19(8-4-15)24(28)29)22(27)18(14-23)12-16-5-9-20(10-6-16)25(30)31/h2-12H,1,13-14H2/b17-11+,18-12+
Clé InChI
GFARQYQBWJLZMW-JYFOCSDGSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable