65044A
Hemacolor® Solution I
HARLECO® Fixative for fast staining in hematology and cytology
Synonyme(s) :
Hematology Stain
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
64.5 °C/1013 hPa
Pf
-98 °C
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.792 g/cm3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
May also be used as a fixative for all Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
Composants
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup