648490
TRPC3 Channel Inhibitor, Pyr3
The TRPC3 Channel Inhibitor, Pyr3, also referenced under CAS 1160514-60-2, controls the biological activity of TRPC3 Channel. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
TRPC3 Channel Inhibitor, Pyr3, Ethyl-1-(4-(2,3,3-trichloroacrylamide)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, SB-360475, CRAC Channel Inhibitor II
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1[n](ncc1C(=O)OCC)c2ccc(cc2)NC(=O)C(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C16H11Cl3F3N3O3/c1-2-28-15(27)10-7-23-25(12(10)16(20,21)22)9-5-3-8(4-6-9)24-14(26)11(17)13(18)19/h3-7H,2H2,1H3,(H,24,26)
Clé InChI
RZHGONNSASQOAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kiyonaka, S., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 5400.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable