645900
Triptolide, Tripterygium wilfordii
A novel diterpene triepoxide isolated from the Chinese herb Tripterygium wilfordii that acts as a potent immunosuppressant and anti-inflammatory agent.
Synonyme(s) :
Triptolide, Tripterygium wilfordii, PG490
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
RTECS - YK7751000
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@@]32[C@]5(O[C@H]5C[C@@H]6[C@@]3(CCC7=C6COC7=O)C)[C@@H]([C@]4(O[C@H]4[C@@H]21)C(C)C)O
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
Clé InChI
DFBIRQPKNDILPW-CIVMWXNOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Activate DEVD-cleaving caspases
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Shepherd, E., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 54023.
Chan, M.A., et al. 1999. Phytother. Res. 13, 464.
Lee, K.Y., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 13451.
Qiu, D., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 13443.
Yang, Y., et al. 1998. Immunopharmacology40, 139.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable