642511
L-3,3′,5-Triiodothyronine free acid
≥97% (HPLC), solid, respiratory activity stimulator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, T₃
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, Chromatographically purified.
Niveau de qualité
Description
RTECS - AY6750000
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Ic1c(c(cc(c1)CC([N+H3])C(=O)[O-])I)Oc2cc(c(cc2)O)I
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)
Clé InChI
AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Williams, G.R., et al. 1994. Endocrinology135, 2375.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable