6310-OP
MOPS
>=99.0%, crystalline powder (Fine), OmniPur® Grade
Synonyme(s) :
OmniPur® MOPS, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MOPS, OmniPur® Grade, >=99.0%
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder (Fine)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.05AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.05AU
Assay: ≥99.0%
DNase: None detected
Phosphatase: None detected
pKa at 25°C: 6.50-7.90
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup