Principaux documents
6.18215
Sigma-Aldrich
Nickel-aluminium alloy
powder, for the production of Raney nickel for synthesis
Synonyme(s) :
Nickel-aluminium alloy
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Ni].[Al]
InChI
1S/Al.Ni
Clé InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N