Documents
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
Synonyme(s) :
Gelatin type B modified with thiol
About This Item
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
40-46 °C
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable