Documents
6.17603
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
purified grade
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5KO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
purified grade
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M