Principaux documents
5.89583
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
99.3%, anhydrous
Synonyme(s) :
Butyl ether
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Beilstein:
1732752
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité:
anhydrous
Essai:
99.3%
pb:
142-143 °C (lit.)
Pression de vapeur:
4.8 mmHg ( 20 °C)
Le produit 5.89583 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.48 (vs air)
Pression de vapeur
4.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.3%
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
8.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
Densité
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup