575305-M
T0070907
A cell-permeable chloro-nitro-benzamido compound that acts as a potent, specific, irreversible, and high-affinity antagonist of PPARγ with a Ki of 1 nM.
Synonyme(s) :
T0070907, 2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17)
Clé InChI
FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PPARγ
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2