572660
SU11652
A cell-permeable pyrrole-indolinone compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive tyrosine kinase receptor and angiogenic inhibitor.
Synonyme(s) :
SU11652, 5-[(Z)-(5-Chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VIII, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XIV
506,00 $
About This Item
506,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 4 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3[nH]c(c(c3C)C(=O)NCCN(CC)CC)C
InChI
1S/C22H27ClN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
Clé InChI
XPLJEFSRINKZLC-ATVHPVEESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PDGFRB
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sun, L., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 1116.
Liao, A.T., et al. 2002. Blood100, 585.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1