Principaux documents
534390
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-N-Fmoc-amino-L-proline
97%
Synonyme(s) :
(2S,4R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine-2-carboxylic acid
1 G
400,00 $
400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
400,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −34°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
199 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21+/m1/s1
Clé InChI
UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.