Principaux documents
567418-M
Millipore
Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade
Commonly used in several applications, including precipitation of nucleic acids.
Synonyme(s) :
Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H3NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Essai
≥99% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm in H2O at 100 mM
≤0.01 at 280 nm in H2O at 100 mM
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Commonly used in several applications including precipitation of nucleic acids. Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01
Commonly used in several applications, including precipitation of nucleic acids.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable