566332
Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin
The Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin controls the biological activity of Sirt1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin, 10-[2-(5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)butanoyl]-10H-phenothiazine, INZ
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
0.7 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Zhang, Y., et al. 2012. Cancer Biol. Ther.13, 915
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable