Principaux documents
558300
Millipore
Aquatic Block Reagent, Salmon Plasma
500 ML
271,00 $
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 ML
271,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.77
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A ready-to-use blocking reagent containing non-mammalian proteins that do not interact with mammalian antibodies.
A ready-to-use blocking reagent for Western blotting and immunoassays. Contains salmon plasma proteins that do not interact with mammalian antibodies, thus offering a reduced background.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In PBS, 0.09% NaN₃, pH 7.4.
Informations légales
AQUATIC BLOCK is a trademark of Arlington Scientific, Inc.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable