Principaux documents
554994
Sigma-Aldrich
RHC-80267
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC₅₀ = 4 nM) and in a variety of mammalian cells.
Synonyme(s) :
RHC-80267, 1,6- bis(Cyclohexyloximinocarbonylamino)hexane
10 MG
154,00 $
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
154,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H34N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
Clé InChI
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC50 = 4 nM) and in a variety of mammalian cells. Also inhibits glucose- and carbachol-induced insulin release from intact islets. An inhibitor of Angiotensin II (Cat. No. 05-23-0101) and ATP-induced synthesis of 6-keto-prostaglandin F1α.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
DAG lipase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 4 nM against DAG lipase activity in canine platelets
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Shinoda, J., et al. 1997. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 17, 295.
Shinoda, J., et al. 1997. Eur. J. Endocrinol. 136, 207.
Konrad, R.J., et al. 1994. Biochemistry 33, 13284.
Mason-Garcia, M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, C1197.
Balsinde, J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15638.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable